1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-1-methylindazole, 1-methyl-1H-indazole-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR01970-1G
OR01970-250MG
OR01970-5G
APOSOR01970-1GEA
33.2
CHF
APOSOR01970-1G
APOSOR01970-250MG
APOSOR01970-5G
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₈H₉N₃ |
MDL Number:
MFCD09054755 CAS-Nummer: 60301-20-4 |