5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0197-1G
OR0197-5G
OR0197-25G
APOSOR0197-1GEA
275
CHF
APOSOR0197-1G
APOSOR0197-5G
APOSOR0197-25G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₁₀H₆Cl₂N₂O Melting Pt: 218…220 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06245502 CAS-Nummer: 80591-41-9 |