3-Amino-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-4-hydroxybenzonitrile, 2-Amino-4-cyanophenol, 2-Amino-4-cyano-phenol
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 62.7 CHF
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitril
3-Amino-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134.14 g/mol
Melting Pt: 151…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234273
CAS-Nummer: 14543-43-2