6-Hydroxy-m-anisidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-4-methoxyphenol
OR01962-1G
OR01962-5G
APOSOR01962-1GEA
26.2
CHF
APOSOR01962-1G
APOSOR01962-5G
6-Hydroxy-m-anisidin
6-Hydroxy-m-anisidin
Formel:
C₇H₉NO₂ MW: 139.16 g/mol Melting Pt: 135…140 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06616911 CAS-Nummer: 20734-76-3 |