Ethyl 2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01961-1G
OR01961-250MG
OR01961-5G
APOSOR01961-1GEA
161
CHF
APOSOR01961-1G
APOSOR01961-250MG
APOSOR01961-5G
Ethyl 2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S MW: 186.23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06251745 CAS-Nummer: 57250-86-9 |