5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01960-1G OR01960-250MG
APOSOR01960-1GEA 168 CHF
APOSOR01960-1G APOSOR01960-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel: C₈H₇ClN₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09842617
CAS-Nummer: 1000017-96-8