1-(2,6-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01940-100G OR01940-25G OR01940-5G
APOSOR01940-100GEA 1290 CHF
APOSOR01940-100G APOSOR01940-25G APOSOR01940-5G
1-(2,6-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(2,6-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Melting Pt: 228…231 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 42823-15-4