Ethyl-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 1,3-Dimethylpyrazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR019341-5G OR019341-100G OR019341-25G
APOSOR019341-5GEA 26.2 CHF
APOSOR019341-5G APOSOR019341-100G APOSOR019341-25G
Ethyl-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-carboxylat 97%
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,20 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233452
CAS-Nummer: 5744-40-1