3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR019167-1G OR019167-5G
APOSOR019167-1GEA 122 CHF
APOSOR019167-1G APOSOR019167-5G
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazol
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₃H₅N₃S
Melting Pt: 98…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01312671
CAS-Nummer: 7411-18-9