1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR01800-1G OR01800-250MG OR01800-5G
APOSOR01800-1GEA 207 CHF
APOSOR01800-1G APOSOR01800-250MG APOSOR01800-5G
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₇H₃ClN₂OS
Melting Pt: 93…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01764004
CAS-Nummer: 321309-32-4
UN: 3261
ADR: 8,III