2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0179-1G OR0179-5G OR0179-25G
APOSOR0179-1GEA 222 CHF
APOSOR0179-1G APOSOR0179-5G APOSOR0179-25G
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₄ClNO
Melting Pt: 174…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00460774
CAS-Nummer: 85262-76-6