4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
OR017852-5G OR017852-1G
APOSOR017852-5GEA 212 CHF
APOSOR017852-5G APOSOR017852-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,02 g/mol
Melting Pt: 69…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00103235
CAS-Nummer: 287917-96-8