2-(4-Methylsulphonylphenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0178-1G OR0178-250MG
APOSOR0178-1GEA 140 CHF
APOSOR0178-1G APOSOR0178-250MG
2-(4-Methylsulphonylphenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
2-(4-Methylsulphonylphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₄ClNO₂S
Melting Pt: 202…205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245499
CAS-Nummer: 849020-96-8