5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01763-25G
APOSOR01763-25GEA
80.1
CHF
APOSOR01763-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₅H₆N₄ Melting Pt: 221…223 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00114569 CAS-Nummer: 5334-41-8 EINECS: 610-989-6 |