1-Phenyl-2-imidazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Phenylimidazolidin-2-one
OR01734-1G OR01734-250MG OR01734-5G
APOSOR01734-1GEA 521 CHF
APOSOR01734-1G APOSOR01734-250MG APOSOR01734-5G
1-Phenyl-2-imidazolidinon
1-Phenyl-2-imidazolidinon
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,1885 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02671066
CAS-Nummer: 1848-69-7