Methyl(4-aminophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0171-1G OR0171-5G
APOSOR0171-1GEA 26.2 CHF
APOSOR0171-1G APOSOR0171-5G
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 96…100 °C/0,1mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200783
CAS-Nummer: 39552-81-3