3-Aminobenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR017076-100G OR017076-25G
APOSOR017076-100GEA 168 CHF
APOSOR017076-100G APOSOR017076-25G
3-Aminobenzolsulfonamid
3-Aminobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Melting Pt: 139…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035781
CAS-Nummer: 98-18-0
EINECS: 202-646-0