Tetrabutylammoniumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G
APOSOR01703-100GEA 52.2 CHF
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G
Tetrabutylammoniumchlorid
Tetrabutylammoniumchlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Melting Pt: 70 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011635
CAS-Nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7