2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,2-(Benzylimino)diethanol
OR01671-10G
OR01671-1G
OR01671-5G
APOSOR01671-10GEA
166
CHF
APOSOR01671-10G
APOSOR01671-1G
APOSOR01671-5G
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol
Formel:
C₁₁H₁₇NO₂ MW: 195,26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020587 CAS-Nummer: 101-32-6 EINECS: 202-934-6 |