tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR01647-5G
APOSOR01647-5GEA 168 CHF
APOSOR01647-5G
tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
tert-Butyl-4-aminophenylacetate
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Melting Pt: 30…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245494
CAS-Nummer: 174579-31-8