3-Chlorbenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: m-Chlorobenzophenone
OR016460-100G
APOSOR016460-100GEA 151 CHF
APOSOR016460-100G
3-Chlorbenzophenon
3-Chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Melting Pt: 81…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009816
CAS-Nummer: 1016-78-0