1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(Fur-2-ylmethyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
OR01644-1G OR01644-5G OR01644-25G
APOSOR01644-1GEA 275 CHF
APOSOR01644-1G APOSOR01644-5G APOSOR01644-25G
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine
Formel: C₁₅H₂₄N₂O₃
MW: 280,37 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245534
CAS-Nummer: 883516-51-6