1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01633-1G
OR01633-5G
APOSOR01633-1GEA
1150
CHF
APOSOR01633-1G
APOSOR01633-5G
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Melting Pt: 193 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07366468 CAS-Nummer: 1017793-59-7 |