Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR016302-5G
OR016302-1G
APOSOR016302-5GEA
158
CHF
APOSOR016302-5G
APOSOR016302-1G
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Oxalic acid mono(N-methyl)amide
Formel:
C₃H₅NO₃ Melting Pt: 144…150 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06245498 CAS-Nummer: 29262-58-6 |