4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Pyridin-4-yl)ethanol, 1-(Pyridin-4-yl)ethan-1-ol
OR01620-1G
OR01620-5G
OR01620-25G
APOSOR01620-1GEA
81.9
CHF
APOSOR01620-1G
APOSOR01620-5G
APOSOR01620-25G
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel:
C₇H₉NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077867 CAS-Nummer: 23389-75-5 |