1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0160-10G
OR0160-1G
OR0160-5G
APOSOR0160-10GEA
727
CHF
APOSOR0160-10G
APOSOR0160-1G
APOSOR0160-5G
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O MW: 250,3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426052 CAS-Nummer: 849021-27-8 |