1-Acetyl-2-naphthol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone, 2'-Hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
OR015967-25G
APOSOR015967-25GEA 64.5 CHF
APOSOR015967-25G
1-Acetyl-2-naphthol 97%
1-Acetyl-2-naphthol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C/2mmHg
Melting Pt: 63…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012131
CAS-Nummer: 574-19-6
EINECS: 209-369-4