1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0157-1G OR0157-5G
APOSOR0157-1GEA 87 CHF
APOSOR0157-1G APOSOR0157-5G
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426053
CAS-Nummer: 36914-71-3