1-Pyridin-3-ylethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-(1-Aminoethyl)pyridine, 1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
OR01562-1G
OR01562-250MG
APOSOR01562-1GEA
40.1
CHF
APOSOR01562-1G
APOSOR01562-250MG
1-Pyridin-3-ylethylamine
1-Pyridin-3-ylethylamine
Formel:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01691641 CAS-Nummer: 56129-55-6 UN: 2735 ADR: 8 III |