1-(2-Pyridyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(1-Aminoethyl)pyridine
OR01560-5G OR01560-25G
APOSOR01560-5GEA 193 CHF
APOSOR01560-5G APOSOR01560-25G
1-(2-Pyridyl)ethylamine
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Formel: C₇H₁₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05215238
CAS-Nummer: 42088-91-5
UN: 2735
ADR: 8,III