1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0156-1G OR0156-5G OR0156-10G
APOSOR0156-1GEA 195 CHF
APOSOR0156-1G APOSOR0156-5G APOSOR0156-10G
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00235147
CAS-Nummer: 36914-69-9