Triisopropylchlorsilan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
OR0155-100G OR0155-500G
APOSOR0155-100GEA 92.3 CHF
APOSOR0155-100G APOSOR0155-500G
Triisopropylchlorsilan
Triisopropylchlorsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
MW: 192,8 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/10mmHg
Dichte: 0.902 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009656
CAS-Nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II