Imidazo[1,2-a]pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01549-1G OR01549-5G
APOSOR01549-1GEA 29.3 CHF
APOSOR01549-1G APOSOR01549-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidin
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
Melting Pt: 127…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245377
CAS-Nummer: 274-95-3