2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR015436-100G OR015436-25G
APOSOR015436-100GEA 67 CHF
APOSOR015436-100G APOSOR015436-25G
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Melting Pt: 48…50 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008730
CAS-Nummer: 552-41-0
EINECS: 209-012-2