1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0154-10G OR0154-1G OR0154-5G
APOSOR0154-10GEA 727 CHF
APOSOR0154-10G APOSOR0154-1G APOSOR0154-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₂
MW: 280,33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426056
CAS-Nummer: 849021-36-9