1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0152-1G
APOSOR0152-1GEA 74.9 CHF
APOSOR0152-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426057
CAS-Nummer: 185848-10-6