Cyromazin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Diamino-6-(cyclopropylamino)-1,3,5-triazine, N2-Cyclopropylmelamine
OR015047-25G OR015047-5G
APOSOR015047-25GEA 69.6 CHF
APOSOR015047-25G APOSOR015047-5G
Cyromazin
Cyromazine
Formel: C₆H₁₀N₆
MW: 166,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078650
CAS-Nummer: 66215-27-8