7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR015043-1G
APOSOR015043-1GEA
108
CHF
APOSOR015043-1G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel:
C₉H₁₀ClN MW: 167,636 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05861543 CAS-Nummer: 82771-60-6 |