2-(1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 2-(1,1-Dioxothiomorpholino)ethanol
OR015030-25G OR015030-5G
APOSOR015030-25GEA 818 CHF
APOSOR015030-25G APOSOR015030-5G
2-(1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)ethanol
2-(1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)ethanol
Formel: C₆H₁₃NO₃S
MW: 179,23 g/mol
Siedepunkt: 197 °C/ 1mmHg
Melting Pt: 73…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00106415
CAS-Nummer: 26475-62-7