5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01503-500MG
APOSOR01503-500MGEA 26.2 CHF
APOSOR01503-500MG
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C9H7N3O2
MW: 189,1708 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05678901
CAS-Nummer: 374064-02-5