(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
OR014998-100G OR014998-25G
APOSOR014998-100GEA 254 CHF
APOSOR014998-100G APOSOR014998-25G
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 95%
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₈H₁₉BrOSi
MW: 239,228 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/100mmHg
Dichte: 1.115 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209550
CAS-Nummer: 86864-60-0