2-Anilinonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Phenylamino)nicotinic acid
OR01497-500MG OR01497-1G
APOSOR01497-500MGEA 62.7 CHF
APOSOR01497-500MG APOSOR01497-1G
2-Anilinonicotinic acid
2-Anilinonicotinic acid
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128791
CAS-Nummer: 16344-24-4