1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0149-1G OR0149-5G OR0149-25G
APOSOR0149-1GEA 195 CHF
APOSOR0149-1G APOSOR0149-5G APOSOR0149-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formel: C₁₆H₂₀N₂O
MW: 256.35 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426054
CAS-Nummer: 849021-31-4