4-Brom-2,5-dimethoxytoluol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0132-1G OR0132-250MG
APOSOR0132-1GEA 81.9 CHF
APOSOR0132-1G APOSOR0132-250MG
4-Brom-2,5-dimethoxytoluol 97+%
4-Brom-2,5-dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,09 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/30mmHg
Melting Pt: 81…91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00666999
CAS-Nummer: 13321-74-9