3-Brombenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0112-1G
OR0112-5G
APOSOR0112-1GEA
26.2
CHF
APOSOR0112-1G
APOSOR0112-5G
3-Brombenzolsulfonamid
3-Brombenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆BrNO₂S MW: 236,09 g/mol Melting Pt: 154…158 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084903 CAS-Nummer: 89599-01-9 |