Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophencarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0092-1G OR0092-250MG OR0092-5G
APOSOR0092-1GEA 0 CHF
APOSOR0092-1G APOSOR0092-250MG APOSOR0092-5G
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophencarboxylat 95%
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Formel: C₁₄H₁₅NO₂S
MW: 261,34 g/mol
Melting Pt: 72…74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01763475
CAS-Nummer: 4815-37-6