3-Acetylcumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Acetyl-2H-chromen-2-one
OR0090-5G OR0090-1G OR0090-10G
APOSOR0090-5GEA 41.8 CHF
APOSOR0090-5G APOSOR0090-1G APOSOR0090-10G
3-Acetylcumarin
3-Acetylcumarin
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Melting Pt: 119…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006853
CAS-Nummer: 3949-36-8