4'-Acetamido-2'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0064-1G OR0064-5G
APOSOR0064-1GEA 34.8 CHF
APOSOR0064-1G APOSOR0064-5G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenon
4'-Acetamido-2'-methylacetophenon
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Melting Pt: 137…140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258876
CAS-Nummer: 34956-31-5