Thiophen-2-carboxamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0041-25G OR0041-5G
APOSOR0041-25GEA 163 CHF
APOSOR0041-25G APOSOR0041-5G
Thiophen-2-carboxamid
Thiophen-2-carboxamid
Formel: C₅H₅NOS
Melting Pt: 181…183 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010425
CAS-Nummer: 5813-89-8