2,3-Diaminopyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Pyridine-2,3-diyldiamine
OR0033-25G
APOSOR0033-25GEA 69.6 CHF
APOSOR0033-25G
2,3-Diaminopyridin
2,3-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 195 °C/55mmHg
Melting Pt: 110…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006319
CAS-Nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III